4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Perfluorobut-1-yl)propanoic acid, 3-(Nonafluorobut-1-yl)propionic acid, 4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroenanthic acid
PC50002-1G PC50002-250MG
APOSPC50002-1GEA 1210 EUR InStock
APOSPC50002-1G APOSPC50002-250MG
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic acid 97%
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic acid
Formule: C₇H₅F₉O₂
MW: 292,099 g/mol
Point de fusion: 41…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973815
Numéro CAS: 80705-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité