4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500046-1G PC500046-5G PC500046-250MG
APOSPC500046-1GEA 140 EUR InStock
APOSPC500046-1G APOSPC500046-5G APOSPC500046-250MG
4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₃BrF₄O₃S
MW: 323,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541808
Numéro CAS: 872054-03-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité