4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Chloro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 4-Chloro-2-methylphenyl triflate
PC500090-1G PC500090-250MG
APOSPC500090-1GEA 488 EUR InStock
APOSPC500090-1G APOSPC500090-250MG
4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₆ClF₃O₃S
MW: 274,645 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541852
Numéro CAS: 1446016-75-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité