4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloro-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl triflate
PC500097-1G PC500097-250MG
APOSPC500097-1GEA 488 EUR InStock
APOSPC500097-1G APOSPC500097-250MG
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₃ClF₆O₃S
MW: 328,616 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541859
Numéro CAS: 1446016-91-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité