4-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC500111-1G PC500111-250MG
APOSPC500111-1GEA 488 EUR InStock
APOSPC500111-1G APOSPC500111-250MG
4-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
4-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₆F₃NO₅S
MW: 285,197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541871
Numéro CAS: 195455-54-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité