3-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC500171-1G PC500171-250MG PC500171-5G
APOSPC500171-1GEA 243 EUR InStock
APOSPC500171-1G APOSPC500171-250MG APOSPC500171-5G
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,554 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17000111
Numéro CAS: 106877-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité