4-Bromo-2-fluoro-5-nitroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-5-fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
PC500241-1G PC500241-250MG
APOSPC500241-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC500241-1G APOSPC500241-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroanisole
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroanisole
Formule: C₇H₅BrFNO₃
MW: 250,022 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100974
Numéro CAS: 661463-13-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité