2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl triflate
PC500261-1G PC500261-250MG
APOSPC500261-1GEA 348 EUR InStock
APOSPC500261-1G APOSPC500261-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₂ClF₄IO₃S
MW: 404,505 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27937160
Numéro CAS: 1820607-92-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité