Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500283-1G PC500283-250MG
APOSPC500283-1GEA 476 EUR InStock
APOSPC500283-1G APOSPC500283-250MG
Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Formule: C₈H₉FN₂O₂
MW: 184,168 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20701664
Numéro CAS: 403712-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité