2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500313-1G PC500313-5G
APOSPC500313-1GEA 270 EUR InStock
APOSPC500313-1G APOSPC500313-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Formule: C₇H₆FIO
MW: 252,025 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975459
Numéro CAS: 1823935-35-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité