5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500324-1G PC500324-250MG
APOSPC500324-1GEA 219 EUR InStock
APOSPC500324-1G APOSPC500324-250MG
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
Formule: C₇H₈FNO
MW: 141,143 g/mol
Point de fusion: ∼ 157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975512
Numéro CAS: 1312884-54-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité