2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-2-bromo-5-fluorotoluene
PC500365-1G PC500365-250MG PC500365-5G
APOSPC500365-1GEA 377 EUR InStock
APOSPC500365-1G APOSPC500365-250MG APOSPC500365-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline 97%
2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
MW: 204,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975494
Numéro CAS: 1463053-93-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité