2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500450-1G PC500450-250MG PC500450-5G
APOSPC500450-1GEA 174 EUR InStock
APOSPC500450-1G APOSPC500450-250MG APOSPC500450-5G
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,109 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27995610
Numéro CAS: 394-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité