3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
PC500533-1G PC500533-250MG PC500533-5G
APOSPC500533-1GEA 290 EUR InStock
APOSPC500533-1G APOSPC500533-250MG APOSPC500533-5G
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214,034 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18394044
Numéro CAS: 853368-35-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité