2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC500534-1G PC500534-250MG PC500534-5G
APOSPC500534-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC500534-1G APOSPC500534-250MG APOSPC500534-5G
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde 95%
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,035 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18205512
Numéro CAS: 1379312-99-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité