4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC500538-1G PC500538-5G PC500538-10G PC500538-25G
APOSPC500538-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC500538-1G APOSPC500538-5G APOSPC500538-10G APOSPC500538-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃
MW: 317,929 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185414
Numéro CAS: 335013-18-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité