6-(Bromomethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500586-1G PC500586-250MG PC500586-5G
APOSPC500586-1GEA 1350 EUR InStock
APOSPC500586-1G APOSPC500586-250MG APOSPC500586-5G
6-(Bromomethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-(Bromomethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formule: C₉H₅BrF₄O₂
MW: 301,032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28096597
Numéro CAS: 1823569-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité