4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC500599-1G PC500599-250MG
APOSPC500599-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC500599-1G APOSPC500599-250MG
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅BrClFO₂S
MW: 287,534 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28096606
Numéro CAS: 1820684-91-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité