Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500602-1G PC500602-5G
APOSPC500602-1GEA 104 EUR InStock
APOSPC500602-1G APOSPC500602-5G
Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27578309
Numéro CAS: 1807244-07-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité