4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500716-1G PC500716-250MG
APOSPC500716-1GEA 763 EUR InStock
APOSPC500716-1G APOSPC500716-250MG
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₃IO
MW: 300,016 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398126
Numéro CAS: 1261777-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité