3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500736-1G PC500736-5G
APOSPC500736-1GEA 261 EUR InStock
APOSPC500736-1G APOSPC500736-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BBrFO₂
MW: 232,843 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28122904
Numéro CAS: 680610-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité