3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
PC500779-1G PC500779-250MG
APOSPC500779-1GEA 963 EUR InStock
APOSPC500779-1G APOSPC500779-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₃I
MW: 364,929 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398192
Numéro CAS: 1261482-51-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité