7-Fluorophthalide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500780-1G PC500780-250MG
APOSPC500780-1GEA 393 EUR InStock
APOSPC500780-1G APOSPC500780-250MG
7-Fluorophthalide
7-Fluorophthalide
Formule: C₈H₅FO₂
MW: 152,123 g/mol
Point de fusion: 164…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684970
Numéro CAS: 2211-82-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité