6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50079-1G PC50079-5G PC50079-100MG
APOSPC50079-1GEA 250 EUR InStock
APOSPC50079-1G APOSPC50079-5G APOSPC50079-100MG
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 99%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C₇H₄F₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10696233
Numéro CAS: 131747-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité