2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500800-1G PC500800-250MG
APOSPC500800-1GEA 847 EUR InStock
APOSPC500800-1G APOSPC500800-250MG
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221,133 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606346
Numéro CAS: 1227511-82-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité