4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
PC50106-1G PC50106-250MG PC50106-5G
APOSPC50106-1GEA 377 EUR InStock
APOSPC50106-1G APOSPC50106-250MG APOSPC50106-5G
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₃BrF₄N₂O₂
MW: 303,009 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28515422
Numéro CAS: 1820687-67-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité