2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC501103-1G PC501103-250MG
APOSPC501103-1GEA 393 EUR InStock
APOSPC501103-1G APOSPC501103-250MG
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₃N₂O₂
MW: 230,143 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185779
Numéro CAS: 105003-99-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité