3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501118-1G PC501118-250MG PC501118-5G
APOSPC501118-1GEA 1070 EUR InStock
APOSPC501118-1G APOSPC501118-250MG APOSPC501118-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride 95%
3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₄I
MW: 368.893 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348453
Numéro CAS: 1934724-90-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité