4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501223-1G PC501223-250MG PC501223-5G
APOSPC501223-1GEA 106 EUR InStock
APOSPC501223-1G APOSPC501223-250MG APOSPC501223-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
MW: 204,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26687842
Numéro CAS: 1540204-53-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité