2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501229-1G PC501229-5G PC501229-10G
APOSPC501229-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC501229-1G APOSPC501229-5G APOSPC501229-10G
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
Formule: C₆H₅BrFNO
MW: 206,012 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348526
Numéro CAS: 186309-73-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité