2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501234-1G PC501234-5G
APOSPC501234-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSPC501234-1G APOSPC501234-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
Formule: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08700290
Numéro CAS: 937606-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité