5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501262-1G PC501262-250MG
APOSPC501262-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC501262-1G APOSPC501262-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
Formule: C₆H₃BrFIO
MW: 316,894 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27756663
Numéro CAS: 1805500-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité