4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Fluoro-3-methylsulphonylphenyl)methanol
PC501366-1G PC501366-250MG PC501366-5G
APOSPC501366-1GEA 696 EUR InStock
APOSPC501366-1G APOSPC501366-250MG APOSPC501366-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol 95%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO₃S
MW: 204,219 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26051381
Numéro CAS: 1192347-87-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité