2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
PC501375-1G PC501375-250MG PC501375-5G
APOSPC501375-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC501375-1G APOSPC501375-250MG APOSPC501375-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₈BrFO₂S
MW: 267,115 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348619
Numéro CAS: 1401796-84-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité