2,3-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501494-1G PC501494-5G PC501494-25G
APOSPC501494-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSPC501494-1G APOSPC501494-5G APOSPC501494-25G
2,3-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,3-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃F₅O
MW: 198,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18641903
Numéro CAS: 158178-35-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité