2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501501-1G PC501501-250MG PC501501-5G
APOSPC501501-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC501501-1G APOSPC501501-250MG APOSPC501501-5G
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃F₅O
MW: 198,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22580924
Numéro CAS: 1404195-06-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité