3,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501506-1G PC501506-250MG PC501506-5G
APOSPC501506-1GEA 241 EUR InStock
APOSPC501506-1G APOSPC501506-250MG APOSPC501506-5G
3,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
3,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃F₅O
MW: 198,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194832
Numéro CAS: 1378671-81-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité