L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501531-1G PC501531-250MG PC501531-5G
APOSPC501531-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC501531-1G APOSPC501531-250MG APOSPC501531-5G
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Formule: C₈H₇BrFNO₂
MW: 248.049 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17276516
Numéro CAS: 1342063-52-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité