Methyl 3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501539-1G PC501539-250MG PC501539-5G
APOSPC501539-1GEA 464 EUR InStock
APOSPC501539-1G APOSPC501539-250MG APOSPC501539-5G
Methyl 3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Methyl 3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Formule: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23709601
Numéro CAS: 660416-37-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité