4-Fluoro-2-formylbenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501592-1G PC501592-250MG PC501592-5G
APOSPC501592-1GEA 190 EUR InStock
APOSPC501592-1G APOSPC501592-250MG APOSPC501592-5G
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid 98%
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid
Exists in equilibrium with cyclised form - 5-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Formule: C₈H₅FO₃
MW: 168,122 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20658188
Numéro CAS: 1186047-15-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité