3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC501600-1G PC501600-250MG PC501600-5G
APOSPC501600-1GEA 719 EUR InStock
APOSPC501600-1G APOSPC501600-250MG APOSPC501600-5G
3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
Formule: C₆H₆BF₅O₂S
MW: 247,979 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27918528
Numéro CAS: 871507-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité