3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
PC501684-1G PC501684-5G PC501684-25G
APOSPC501684-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC501684-1G APOSPC501684-5G APOSPC501684-25G
3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone 95%
3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,026 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13689251
Numéro CAS: 1210824-63-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité