2-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC501883-1G PC501883-250MG PC501883-5G
APOSPC501883-1GEA 290 EUR InStock
APOSPC501883-1G APOSPC501883-250MG APOSPC501883-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
2-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
MW: 217,998 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22571442
Numéro CAS: 425379-37-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité