2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501886-1G PC501886-250MG PC501886-5G
APOSPC501886-1GEA 227 EUR InStock
APOSPC501886-1G APOSPC501886-250MG APOSPC501886-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrFNO
MW: 220,039 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27949835
Numéro CAS: 354574-32-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité