5-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501969-1G PC501969-5G PC501969-250MG
APOSPC501969-1GEA 137 EUR InStock
APOSPC501969-1G APOSPC501969-5G APOSPC501969-250MG
5-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
5-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 236,998 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972472
Numéro CAS: 887585-64-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité