5-Bromo-2,4-difluorostyrene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502004-1G PC502004-250MG PC502004-5G
APOSPC502004-1GEA 568 EUR InStock
APOSPC502004-1G APOSPC502004-250MG APOSPC502004-5G
5-Bromo-2,4-difluorostyrene 95%
5-Bromo-2,4-difluorostyrene
Formule: C₈H₅BrF₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29049257
Numéro CAS: 1935371-62-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité