1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorohexane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50202-1G PC50202-5G PC50202-250MG
APOSPC50202-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC50202-1G APOSPC50202-5G APOSPC50202-250MG
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorohexane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorohexane
Formule: C₆H₉BrF₄
MW: 237,033 g/mol
Point d'ébullition: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541897
Numéro CAS: 151831-45-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité