L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502103-1G PC502103-250MG
APOSPC502103-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC502103-1G APOSPC502103-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃IN
MW: 297.016 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18398161
Numéro CAS: 1261482-46-5
ONU: 3439
ADR: 6.1 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité