Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502131-1G PC502131-250MG PC502131-5G
APOSPC502131-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC502131-1G APOSPC502131-250MG APOSPC502131-5G
Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆F₃IO₂
MW: 330,042 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11976042
Numéro CAS: 161622-17-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité