2-Bromo-2',6'-difluoropropiophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502135-1G PC502135-250MG PC502135-5G
APOSPC502135-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC502135-1G APOSPC502135-250MG APOSPC502135-5G
2-Bromo-2',6'-difluoropropiophenone
2-Bromo-2',6'-difluoropropiophenone
Formule: C₉H₇BrF₂O
MW: 249,052 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391236
Numéro CAS: 481066-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité